Merck
792799
Sigma-Aldrich
エチルアルコール(純粋)
≥95.0%, ACS reagent, 190 proof, meets USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
別名:
非課税エタノール, エタノール, 無水アルコール, 非変性エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
product name
エチルアルコール(純粋), 190 proof, ACS reagent, meets USP testing specifications, Excise Tax-free, Permit for use required
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
meets USP testing specifications
蒸気密度
1.59 (vs air)
アッセイ
≥95.0%
形状
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 %
利用可能性
not available in EU
濃度
190 proof
bp
78 °C
mp
-114 °C
アプリケーション
cleaning products
clinical research
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
life science and biopharma
personal care
税およびライセンス情報
Excise tax-free with license
Permit for use required
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
大学や病院での様々な研究用途に有用です。
包装
24x1PT:ガラスボトル入り。
24x1PT-PB:ポリボトル入り。
72x1PT:ガラスボトル入り24x1PTが3個。
72x1PT-PB:ポリボトル入り24x1PTが3個。
120x1PT:ガラスボトル入り24x1PTが5個。
120x1PT-PB:ポリボトル入り24x1PTが5個。
4x1GA:ガラスボトル入り。
4x1GA-PB:ポリボトル入り。
12x1GA:ガラスボトル入り4x1GAが3個。
12x1GA-PB:ポリボトル入り4x1GAが3個。
20x1GA:ガラスボトル入り4x1GAが5個。
20x1GA-PB:ポリボトル入り4x1GAが5個。
5GA:フレックススパウト付きドラム缶入り。
5GA-PB:フレックススパウト付きポリドラム入り。
5GA-CU:キュービテーナー入り。
3x5GA:フレックススパウト付きドラム缶入り。
3x5GA-PB:フレックススパウト付きポリドラム入り。
3x5GA-CU:キュービテーナー入り。
55GA:ドラム缶入り。
55GA-PB:ポリドラム入り。
その他情報
注文情報:
非課税のエチルアルコールを購入するには、税金免除されるアルコールの使用中止と使用のために特別に指定されているアルコール・タバコ税貿易管理局(TTB)からの工業用アルコール使用者許可証を必ず取得していなければなりません。
  • 許可証には元の署名と日付に加えて、署名とSigma-Aldrichへの提出日が必ず記載されていなければなりません。
  • 許可証には「copy」という言葉が手書きまたはスタンプで必ず記載されていなければなりません。
  • 許可番号には、出荷先住所と一致する正しい州またはアメリカ国内のあて先が必ず含まれていなければなりません。
  • 許可証の住所はSigma-Aldrichのシステムにある出荷先住所と必ず一致しなければなりません。
  • 許可証はsigma-aldrichproductscreening@sial.comへの最初の注文でのみ提供が必要です。
  • すべての注文において、「valid permit #####(有効な許可証#####)」と記載されたPOをsigma-aldrichproductscreening@sial.comに提出することが求められます。
TTBへのリンク
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792799-5GA-PB:
792799-20X1GA:
792799-5X24PT-PB:
792799-5GA:
792799-12X1GA:
792799-4X1GA-PB:
792799-120X1PT:
792799-3X5GA-PB:
792799-4X1GA:
792799-72X1PT-PB:
792799-20X1GA-PB:
792799-5X24PT:
792799-24X1PT:
792799-5GA-CU:
792799-55GA:
792799-3X5GA:
792799-120X1PT-PB:
792799-1GA-PB:
792799-3X5GA-CU:
792799-12X1GA-PB:
792799-55GA-PB:
792799-72X1PT:
792799-24X1PT-PB:
792799-1GA:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Ioannis Lignos et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(32), 4009-4017 (2015-05-23)
The early-time kinetics (<1 s) of lead sulfide (PbS) quantum dot formation are probed using a novel droplet-based microfluidic platform, which allows for high-throughput and real-time optical analysis of the reactive process with millisecond time resolution. The reaction platform enables
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Rubaiyea Farrukee et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(7), 2004-2012 (2015-03-20)
The burden of disease due to influenza B is often underestimated. Clinical studies have shown that oseltamivir, a widely used neuraminidase inhibitor (NAI) antiviral drug, may have reduced effectiveness against influenza B viruses. Therefore, it is important to study the
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide