Merck
78701
Supelco
スクラレオール
reference material
別名:
(1R,2R,8aS)-デカヒドロ-1-(3-ヒドロキシ-3-メチル-4-ペンテニル)-2,5,5,8a-テトラメチル-2-ナフトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H36O2
CAS番号:
分子量:
308.50
Beilstein:
2054148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
光学活性
[α]/D -28.0±3.0°, c = 1 in pyridine
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
mp
95-100 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)