Merck
77880
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-メチルベンジルアミン
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-(+)-1-フェニルエチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥6,900
¥6,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥6,900
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
2410916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
光学純度
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
bp
187-189 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI Key
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Standard chiral amine used for the resolution of acids. Use as chiral auxiliary[1][2][3][4][5]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77880-50ML:
77880-10ML:
77880-250ML:
77880-BULK:
77880-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
T. Volpe et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2367-2367 (1987)
U. Schollkopf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 90, 136-136 (1978)
G. Revial et al.
Organic Syntheses, 70, 35-35 (1992)
R.P. Polniaszek et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4511-4511 (1987)
G. Knupp et al.
Chemische Berichte, 117, 2076-2076 (1984)