Merck
75711
Supelco
Fenvalerate-(phenoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
α-Cyano-3-phenoxy-d5-benzyl α-(4-chlorophenyl)isovalerate, Fenvalerate-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25D5H17ClNO3
CAS番号:
分子量:
424.93
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OC(C#N)C1=CC(OC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])=CC=C1)C(C(C)C)C3=CC=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C25H22ClNO3/c1-17(2)24(18-11-13-20(26)14-12-18)25(28)30-23(16-27)19-7-6-10-22(15-19)29-21-8-4-3-5-9-21/h3-15,17,23-24H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
InChI Key
NYPJDWWKZLNGGM-YQYLVRRTSA-N
詳細
Fenvalerate-(phenoxy-d5) is an isotope-labeled analog of the synthetic pyrethroid insecticide, fenvalerate wherein all the phenoxy protons are replaced by deuterium.[1]
アプリケーション
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75711-5MG:
75711-BULK:
75711-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genotoxic effects on human spermatozoa among pesticide factory workers exposed to fenvalerate
Xia Y, et al.
Toxicology, 203(1-3), 49-60 (2004)