アッセイ
≥93.0% (HPLC)
光学活性
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in methanol
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C([H])([H])[C@](OC(/C([H])=C([H])/C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[H])=O)([H])C([H])([H])[N+](C([H])([H])[H])(C([H])([H])[H])C([H])([H])[H])=O
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
74023-10MG:
74023-VAR:
74023-50MG:
74023-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ