安全性情報
14751
Supelco
trans-2-Dodecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(2E)-1-oxo-2-dodecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19D3H32NO4
分子量:
344.50
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
14751-10MG:
14751-BULK:
14751-VAR:
14751-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)