73124
Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) glycidyl ether
analytical standard
別名:
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropyloxy)pheny]-2-[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, BADGE-HCl
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(OCC(O)CCl)cc1)c2ccc(OCC3CO3)cc2
InChI
1S/C21H25ClO4/c1-21(2,15-3-7-18(8-4-15)24-12-17(23)11-22)16-5-9-19(10-6-16)25-13-20-14-26-20/h3-10,17,20,23H,11-14H2,1-2H3
InChI Key
HLLOKZYCSSQYEB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
73124-VAR:
73124-25MG:
73124-BULK:
73124-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック