グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
品質
LiChropur™
テクニック
HPLC: suitable
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
71-74 °C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
InChI Key
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
73120-100G:
73120-25G:
73120-VAR:
73120-500G:
73120-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック