Merck
31581
Supelco
アントラセン
analytical standard
別名:
アントラキスセン, パラナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
カラーインデックス番号:
10790
Beilstein:
1905429
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39011608
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
6.15 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 145 °C)
自己発火温度
1004 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
340 °C (lit.)
mp
210-215 °C (lit.)
溶解性
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
hydronaphthalenes: soluble
supercritical carbon dioxide: soluble
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
InChI Key
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アントラセンは低分子多環芳香族炭化水素(PAH)です。アントラキノンの製造のための開始物質となります。
アプリケーション
アントラセンは、GC-MS法を用いる食用油中のPAHの同定と定量における参照スタンダード(標準物質)として使用されてきました。
アントラセンは、さまざまな二元系および三元系溶媒(シクロヘキサノン、酢酸エチル、メタノールなど)に溶けることが知られています。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31581-250MG:
31581-BULK:
31581-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in edible oils by gas chromatography coupled with mass spectroscopy.
Hossain, M. Amzad, and S. M. Salehuddin.
Arabian Journal of Chemistry, 5.3, 391-396 (2012)
Oxidation of Anthracene and Benzo[a]pyrene by Laccases from Trametes versicolor.
Collins PJ
Applied and Environmental Microbiology, 62(12), 4563-4567 (1996)
Payam Payamyar et al.
Chimia, 67(4), 283-285 (2013-08-24)
We describe the challenges involved with extending the limited lateral size of two-dimensional polymers (2DPs). An amphiphilic monomer with three-fold symmetry is chosen to form an ideally tessellated monolayer at the air/water interface. Anthracene [4+4] photo-dimerization is chosen as the
Hyunjung Lee et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10904-10915 (2012-09-26)
The tendency of a Hg(II) ion to strongly quench fluorescence of potential fluorescent sensors is explored. Fluorescence measurements show the expected order of the chelation-enhanced fluorescence (CHEF) effect of Zn(II) > Cd(II) > Hg(II) ~ Cu(II), which is interpreted as
Gang Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(12), 4805-4814 (2013-03-05)
We have been developing the methodology to discriminate the handedness and diameter of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) through molecular recognition using chiral diporphyrin nanotweezers. Although relatively small diameters of SWNTs (<1.0 nm) were recognized well, nanotweezers were not able to