Merck
72777
Supelco
trans-Quercus lactone
analytical standard
別名:
trans-5-Butyl-4-methyloxolan-2-one, trans-5-Butyldihydro-4-methyl-2(3H)-furanone, trans-Methyloctanolide, trans-Oak lactone, trans-Whiskey lactone, trans-beta-Methyl-γ-octalactone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥79,900
¥79,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥79,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16O2
CAS番号:
分子量:
156.22
Beilstein:
4661547
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥79,900
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCC[C@@H]([C@H](C)C1)OC1=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-8-7(2)6-9(10)11-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+/m1/s1
InChI Key
WNVCMFHPRIBNCW-SFYZADRCSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)