Merck
71878
Sigma-Aldrich
H-D-Lys(Alloc)-OH
puriss., ≥99.0% (HPLC)
別名:
Nδ-Alloc-D-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O4
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
lumps
光学活性
[α]20/D −18.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-2-7-16-10(15)12-6-4-3-5-8(11)9(13)14/h2,8H,1,3-7,11H2,(H,12,15)(H,13,14)/t8-/m1/s1
InChI Key
JMZPOGGPUVRZMI-MRVPVSSYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)