由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
フォーム
(Micro-agglomerated)
シェルフライフ
61 mo.
包装
pkg of 500 g
保管条件
dry media (Tightly closed)
pH
5.5-6.5
溶解性
water: soluble at 20 °C
アプリケーション
microbiology
構成
(Total nitrogen ≥7.1Amino-N ≥4)
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
WGK
WGK 1
Jan Code
69259-250G:
69259-50G-KC:
69259-BULK:
69259-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Yeast peptones offer allergen-free, HALAL manufacturing suitable alternatives to traditional animal or vegetable peptones.