製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-190 °C
190 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
68678-VAR:
68678-100MG:
68678-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
タンポポの花からの禁止されたネオニコチノイド系殺虫剤のQuEChERSおよびLC-Mによる分析。
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.