Merck
68437
Supelco
ケンフェロール3-グルコシド
analytical standard
別名:
ケンフェロール3-β-D-グルコピラノシド, 3,4′,5,7-テトラヒドロキシフラボン3-グルコシド, 3-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-5,7-ジヒドロキシ-2-(4-メトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 3-グルコシルケンフェロール, Astragalin, ケンフェロール3-グルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤12.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI Key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ケンペロール3-グルコシドは植物のフウソウチョウおよびケッパー種で自然に生じるフラボノイドグリコシドです。[1]
アプリケーション
適切な機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は技術サービスにご連絡ください。
生物化学的/生理学的作用
同様のケンフェロールグリコシドは、ウィスターラットの食物摂取を減らして、食物摂取による体重の増加を抑制します。グルコシドは試験していません。
類似のケンフェロールグルコシドは、Wistarラットにおいて、食物摂取とそれに付随する体重増加を減らします。グルコシドは試験されませんでした。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
68437-VAR:
68437-BULK:
68437-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical characterization of three accessions of Brassica juncea L. extracts from different plant tissues
Oulad El Majdoub Y, et al.
Molecules (Basel) (2020)
Determination of the metabolite content of Brassica juncea cultivars using comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled with a photodiode array and mass spectrometry detection
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 25(5), 1235-1235 (2020)
Flavonoids of four Cleome and three Capparis species
Sharaf M, et al.
Biochemical Systematics and Ecology, 25, 161-166 (1997)
Xianghui He et al.
Planta medica, 77(17), 1950-1957 (2011-06-16)
Cuscuta chinensis and Cuscuta australis, the two botanical sources of the Chinese herbal medicine Tu-Si-Zi, were distinguished from each other based on qualitative and quantitative chemical analysis. By HPLC‑DAD‑MS, a total of 36 compounds were characterized from these two Cuscuta
Min Ke et al.
Bio-medical materials and engineering, 22(1-3), 113-119 (2012-07-07)
Diabetic retinopathy (DR) is a severe complication of diabetes mellitus (DM) and often causes vision loss or even blindness. Vascular endothelial growth factor (VEGF) in the retina, which is mainly derived from Müller cells, is a crucial biological factor in