Merck
68190
Sigma-Aldrich
4-メチルオクタン
purum, ≥99.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(CH3)CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
128.26
Beilstein:
1730896
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
グレード
purum
アッセイ
≥99.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.405
bp
140-142 °C (lit.)
密度
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(C)CCC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)