アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
275 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
clinical testing
SMILES記法
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
67667-50MG:
67667-10MG:
67667-VAR:
67667-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ