Merck
67586
Supelco
フェニル酢酸ベンジル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
226.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.553-1.558
n20/D 1.555 (lit.)
bp
317-319 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI Key
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
67586-VAR:
67586-1ML:
67586-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)