67416
Acinetobacter Millichrome™ plus Agar
selective for bacteria: Acinetobacter spp, suitable for microbiology
別名:
Acinetobacter culture medium, Acinetobacter identification agar, Acinetobacter selective agar, AM plus Agar, Millichrome™ plus selective agar
About This Item
おすすめの製品
認証
EP
USP
品質水準
滅菌適合性
dry heat compatible
compatible
フォーム
dry powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic mix, 1.8 g/L
Peptone and yeast extract 12.0
Salts, 4.0 g/L
メーカー/製品名
MilliChrome™
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
溶解性
deionized water: 32.8 g/L
アプリケーション
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
適合性
selective for bacteria: Acinetobacter MDR
selective for bacteria: Acinetobacter spp
詳細
アプリケーション
調製ノート
保管および安定性
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light (max. 1 month).
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
アナリシスノート
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
67416-VAR:
67416-BULK:
67416-164G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms