アッセイ
≥94.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.447-1.450
n20/D 1.448 (lit.)
bp
257 °C (lit.)
密度
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)CC(C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may also be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
- Fragrances using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with rapid scanning quadrupole mass spectrometry (GC × GC-qMS).
- Wastewater treatment plants (WWTPs) using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
66010-BULK:
66010-1ML:
66010-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)