Merck
65693
Supelco
ピラジン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2
CAS番号:
分子量:
80.09
Beilstein:
103905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
製品65693は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
115-116 °C (lit.)
mp
50-56 °C (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
InChI Key
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
65693-VAR:
65693-BULK:
65693-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)