Merck
W401501
Sigma-Aldrich
ピラジン
≥99%, FG
別名:
1,4-diazabenzene, 1,4-diazine, p-diazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥10,500
1 KG
¥40,900
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥10,500
1 KG
¥40,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2
CAS番号:
分子量:
80.09
FEMA番号:
4015
Beilstein:
103905
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
14.144
NACRES:
NA.21
¥10,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥99%
bp
115-116 °C (lit.)
mp
50-56 °C (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
pungent; nutty
SMILES記法
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
InChI Key
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W401501-SAMPLE:
W401501-5KG-K:
W401501-100G:
W401501-1KG-K:
W401501-BULK:
W401501-100G-K:
W401501-BULK-K:
W401501-VAR-K:
W401501-1KG:
W401501-5KG:
W401501-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emily J Dennis et al.
Nature, 562(7725), 119-123 (2018-09-28)
DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide) is a synthetic chemical identified by the US Department of Agriculture in 1946 in a screen for repellents to protect soldiers from mosquito-borne diseases1,2. Since its discovery, DEET has become the world's most widely used arthropod repellent and
Nicole Favreau-Farhadi et al.
Journal of food science, 80(10), C2140-C2146 (2015-09-27)
Rosmarinic acid and Epigallocatechin gallate concentrations were studied as natural inhibitors of Maillard browning in glucose/glycine model systems, and in bakery rolls and applesauce. The concentrations of the inhibitors were varied to determine the highest level of inhibition without a
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact