Merck
63016
Millipore
M-17 寒天培地
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥31,400
¥31,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥31,400
About This Item
UNSPSCコード:
41171605
NACRES:
NA.74
¥31,400
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 12.75 g/L
ascorbic acid, 0.5 g/L
casein peptone (tryptic), 2.5 g/L
disodium β-glycerophosphate pentahydrate, 19 g/L
magnesium sulfate hydrate, 0.25 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone (peptic), 2.5 g/L
soyapeptone (papainic), 5 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Basic
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.1±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Lactococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
アプリケーション
M-17寒天培地は、牛乳および乳製品中の乳酸Streptococci(連鎖球菌)の培養、検出および計数用にお勧めします。M-17培地は、他の同等の培地よりも、偏好性菌種であるStreptococcus cremorisStreptococcus diacetilactisおよびStreptococcus Iactisの培養用に優れています。また、チーズやヨーグルトを製造するための培養および種培養の維持にも適しています。この培地を使用すると、ラクトース非発酵体であるStreptococcal(連鎖球菌の)変異体が容易に検出できます。また、M-17寒天培地は、乳酸streptococci(連鎖球菌)に感染したバクテリオファージの識別に使用される場合もあります。
調製ノート
50 gを950 mLの蒸留水に溶解し、121°Cで15分間オートクレーブ滅菌します。冷却後、無菌10%ラクトース溶液を50 mL加えます。
脚注
ニーズによって、2種類の培地タイプを提供しています:よく顆粒化したGranuCult®培地と、費用効果の高い粉末化したNutriSelect®培地です。
基本的な品質管理から標準的なQCプラス、そして完全な規制遵守を示すプライムまでの品質管理レベルを示すために、ベーシック、プラス、プライムという名称を加えています。
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
63016-VAR-F:
63016-500G-F:
63016-100G-F:
63016-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Natan Gollop et al.
Biotechnology progress, 19(2), 436-439 (2003-04-05)
Propionibacterium thoenii P-127 produces and releases to the growth medium antibacterial agents that can be used as natural preservatives. The concentrations of these antibacterial agents in the growth medium are very low, and their activity can be detected only in
John Samelis et al.
Food microbiology, 28(1), 76-83 (2010-11-09)
This study used a combination of phenotypic, physical (Fourier Transformed Infra-Red [FTIR] spectroscopy) and molecular (RFLP and SSCP analysis of 16S rRNA genes) methods to identify the lactic acid bacteria (LAB) flora present in traditional Greek Graviera cheese after five
B P Keogh
Applied and environmental microbiology, 40(4), 798-802 (1980-10-01)
To assess the relative merits of tryptone yeast extract agar, the same medium unbuffered, and medium M17 for the assay of nine bacteriophages of lactic streptococci, comparative plaque counts were made with an overlay of 3 or 9 ml. Four
Eleftheria Barouni et al.
Food chemistry, 200, 76-82 (2016-02-03)
The object of the current study was to develop a new process for continuous Feta-type cheese production using a biocatalyst consisting of immobilized rennin on a tubular cellulose/starch gel (TC/SG) composite, which has been proven to be an appropriate carrier