蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
<3 mmHg ( 14.4 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +112±3°, c = 10% in ethanol
expl. lim.
6.1 %
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI Key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62120-VAR-F:
62120-100ML-F:
62120-BULK-F:
62120-500ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック