Merck
61410
Supelco
trans,trans-2,4-Nonadienal
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
138.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥90.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.515-1.525
n20/D 1.5207 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
InChI Key
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
contains up to 5.0% water (calculated from elemental analysis)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
61410-5ML:
61410-BULK:
61410-VAR:
61410-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)