安全性情報
61020BC
Millipore
Assurance® GDS Top STEC Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Top STEC
別名:
Wash solution for PCR Sample Prep
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106306
NACRES:
NA.85
製品61020BCは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
GDS Top STEC Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS Top STEC
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
6‑12 mo.
包装
bottle of 4 × 250 mL each
メーカー/製品名
BioControl Systems 61020-100
保管条件
(No metal containers.
Tightly closed.)
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli (shiga toxigenic)
詳細
GDS Top STEC Wash Solution Kit is recommended to use with Assurance® GDS Top STEC kits. Assurance® GDS Top STEC assays are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Shiga toxigenic E. coli.
アプリケーション
GDS Top STEC Wash Solution Kit is used during the sample preparation for detection of Shiga toxigenic E. coli in foods and ingredients using the Assurance® GDS Top STEC assays.
構成
Four bottles, 250 mL each
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61020-100:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)