Merck
59799
Supelco
4-(Diethylaminomethyl)benzhydrazide
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
別名:
4-(Diethylaminomethyl)benzoic acid hydrazide, 4-(Diethylaminomethyl)benzoic hydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19N3O
CAS番号:
分子量:
221.30
Beilstein:
13743368
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
PubChem Substance ID:
グレード
for HPLC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
品質
LiChropur
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NN)C1=CC=C(CN(CC)CC)C=C1
InChI
1S/C12H19N3O/c1-3-15(4-2)9-10-5-7-11(8-6-10)12(16)14-13/h5-8H,3-4,9,13H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI Key
GIGSNSOHCRCJJS-UHFFFAOYSA-N
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshio Suzuki et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 20(3), 475-482 (2004-04-08)
Novel labeling reagents, called MS probes, which possess a positively charged quaternary amine moiety and can transform a neutral analyte into a charged compound by simply mixing with the analyte and allowing the mixture to stand from several minutes to