Merck
59708
Supelco
クロルタールジメチル
reference material
別名:
ジメチル テトラクロロテレフタラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6Cl4O4
CAS番号:
分子量:
331.96
Beilstein:
1888840
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
155-161 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3
InChI Key
NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
59708-100MG:
59708-VAR:
59708-50MG:
59708-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)