安全性情報
56255
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
別名:
Calibration standard for conductivity meter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥32,600
¥32,600
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥32,600
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥32,600
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
2.5-10% KCl (T)
導電率
49500-50500 μS/cm at 25 °C
密度
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Itis a calibration standard for conductivity meter verification.
Standard
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56255-BULK:
56255-500ML:4548174009369
56255-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
質問
1–2/2 質問  
  1. Do these products have conductivity correction tables at different temperatures?
    1 回答
    1. These are the temperature coefficient of variation tables for the five materials:
      •Ref. 06949-500ML | Conductivity standard, conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 67233-500ML | Conductivity standard, conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 56255-500ML | Conductivity standard, conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 59777-500ML | Conductivity standard, conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 03729-500ML | Conductivity standard, conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
      役に立ちましたか?
  2. Hi, I wonder if u maybe have some kind of table of conductivity corrections at various temperatures? Thanks in advance!
    1 回答
    1. Unfortunately, there is no table for conductivity at different temperatures available. The only value of conductivity shared is on the lot specific Certificate of Analysis where the Conductivity range is determined at 25 C between 49500 - 50500 µS/cm. The exact value will be listed on the Certificate of Analysis.