Merck
56557
Supelco
プロピコナゾール
reference material, mixture of stereo isomers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
342.22
Beilstein:
9349305
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
品質
mixture of stereo isomers
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
InChI Key
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56557-100MG:
56557-BULK:
56557-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)