Merck
55977
Supelco
ラウリン酸アルデヒド
analytical standard
別名:
アルデヒドC12, ドデカナール, ラウリンアルデヒド, ラウルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CHO
CAS番号:
分子量:
184.32
Beilstein:
1703917
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.433-1.439
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI Key
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
55977-1ML:
55977-BULK:
55977-VAR:
55977-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vitalijs Radenkovs et al.
Plants (Basel, Switzerland), 7(4) (2018-10-26)
The amplified production of fruit as well as burgeoning demand for plant-made food products have resulted in a sharp increase of waste. Currently, millions of tons of by-products are either being discarded or utilized rather ineffectively. However, these by-products may
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis