Merck
690945
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチルアセトアセトアミド
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥11,400
25 KG
¥175,000
210 KG
¥942,000
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥11,400
25 KG
¥175,000
210 KG
¥942,000
About This Item
化学式:
CH3COCH2CON(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
157.21
Beilstein:
636486
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
品質
Arxada quality
メーカー/製品名
Arxada AG
濃度
98.0-100.3 % (w/w) (T)
不純物
≤0.30% water
≤4.00 g/L free amine
密度
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-9(5-2)8(11)6-7(3)10/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
NTMXFHGYWJIAAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N-Diethylacetoacetamide is a β-dicarbonyl compound that  can be used to synthesize potent calcium channel blockers such as 2,6,6-trimethyl-3-diethylaminocarbonyl-4-aryl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline derivatives[1] and N,N-diethyl-2,6,6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide.[2] It can also undergo Michael addition in the presence of bis(2,4-pentanedionato)nickel(II) catalyst.[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
690945-VAR:
690945-200KG:
690945-1KG:
690945-BULK:
690945-210KG:
690945-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nickel-catalyzed Michael additions of. beta.-dicarbonyls.
Nelson JH
The Journal of Organic Chemistry, 45(7), 1246-1249 (1980)
Studies on 3-Diethyl-aminocarbonyl-1, 4; 5, 6, 7, 8-hexahydroquinoline Derivatives and their Calcium Channel Antagonistic Activities in vitro.
K?smetli E
Arzneimittelforschung, 54(07), 371-375 (2004)
N, N-Diethyl-2, 6, 6-trimethyl-4-(3-nitrophenyl)-5-oxo-1, 4, 5, 6, 7, 8-hexahydroquinoline-3-carboxamide.
Linden A
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 58(7), 436-438 (2002)