Merck
53872
Supelco
ダミノジッド
reference material
別名:
コハク酸モノ(2,2-ジメチルヒドラジド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CONHN(CH3)2
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1863230
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
162-164 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)NC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-8(2)7-5(9)3-4-6(10)11/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)
InChI Key
NOQGZXFMHARMLW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
53872-VAR:
53872-BULK:
53872-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)