Merck
50953
Supelco
Bisphenol G
analytical standard
別名:
2,2-Bis(4-hydroxy-3-isopropylphenyl)propan, 4,4′-(1-Methylethylidene)bis[2-(1-methylethyl)phenol], 4,4′-Isopropylidenebis(2-isopropylphenol), NSC 21526
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28O2
CAS番号:
分子量:
312.45
Beilstein:
2383602
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C=C1)=C(C(C)C)C=C1C(C)(C)C2=CC=C(O)C(C(C)C)=C2
InChI
1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3
InChI Key
IJWIRZQYWANBMP-UHFFFAOYSA-N
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antía Lestido Cardama et al.
Polymers, 11(12) (2019-12-19)
The coatings used in cans can release complex chemical mixtures into foodstuffs. Therefore, it is important to develop analytical methods for the identification of these potential migrant compounds in packaged food to guarantee the compliance with European food packaging legislation