アッセイ
≥99.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
135-139 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C24H26O2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16,25-26H,1-4H3
InChI Key
PVFQHGDIOXNKIC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
23454-BULK:
23454-100MG:
23454-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック