Merck
50271
Supelco
L-Isoleucine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
167.63
Beilstein:
5593455
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
liquid
アナライトの化学物質クラス
amino acids, peptides, proteins
濃度
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
colorless
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9);1H/t4-,5-;/m0./s1
InChI Key
GBKVTQSWZCBVSL-FHAQVOQBSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50271-5ML-F:
50271-BULK-F:
50271-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ricardo Almeida de Matos et al.
Amino acids, 49(2), 379-388 (2016-11-30)
The synthesis of nanoparticles is usually carried out by chemical reduction, which is effective but uses many toxic substances, making the process potentially harmful to the environment. Hence, as part of the search for environmentally friendly or green synthetic methods