Merck
49868
Supelco
2′-アミノアセトフェノン
analytical standard
別名:
2-アセチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4COCH3
CAS番号:
分子量:
135.16
Beilstein:
386122
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.613-1.619
n20/D 1.614 (lit.)
bp
85-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2′-Aminoacetophenone is a volatile aromatic compound, which is typically used as a key flavor ingredient in food and beverages.[1][2][3]
アプリケーション
2′-Aminoacetophenone may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in livestock particulate matter,[1] and grape-derived beverages[2] by gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry (GC-MS-O) and GC-MS, respectively.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
49868-250MG:
49868-BULK:
49868-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-Aminoacetophenone as a potential breath biomarker for Pseudomonas aeruginosa in the cystic fibrosis lung
Scott-Thomas AJ, et al.
BMC Pulmonary Medicine, 10(1), 56-56 (2010)
Characterization of volatile organic compounds and odorants associated with swine barn particulate matter using solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry-olfactometry
Cai L, et al.
Journal of Chromatography A, 1102(1-2), 60-72 (2006)
Rapid determination of the aromatic compounds methyl-anthranilate, 2?-aminoacetophenone and furaneol by GC-MS: Method validation and characterization of grape derivatives
Dutra M, et al.
Food Research International, 107(1-2), 613-618 (2018)