Merck
47885
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
technical, ≥90% (GC)
別名:
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
176.21
Beilstein:
1723349
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChI Key
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Starting material for preparing the unstable mono-acetal, a versatile building block; Synthesis of chiral cyclic N,O-acetals employed in asymmetric reactions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
47885-5ML-F:
47885-BULK-F:
47885-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 44, 5929-5929 (1988)
R. Gree et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4983-4983 (1986)
S. Cardani et al.
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
G.M. Coppola
Synthesis, 1021-1021 (1984)