Merck
462667
Sigma-Aldrich
Lead(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
別名:
第一鉛 メタンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3SO3)2Pb
CAS番号:
分子量:
397.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: lead
reagent type: catalyst
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.423
密度
1.7 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
その他情報
メタンスルホン酸を含有します。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
462667-BULK:
462667-250ML:
462667-VAR:
462667-1L:
試験成績書(COA)