Merck
45762
Supelco
Phorate-sulfoxide
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17O3PS3
CAS番号:
分子量:
276.38
Beilstein:
2504793
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)CC
InChI
1S/C7H17O3PS3/c1-4-9-11(12,10-5-2)13-7-14(8)6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
XRQHTUDGPWMPKX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
45762-VAR-R:
45762-1EA-R:
45762-BULK-R:
45762-100MG-R:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
フィプロニル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46451
フィプロニル
P E Levi et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 18(1), 29-39 (1988-01-01)
1. Both the cytochrome P-450-dependent mono-oxygenase system and the FAD-containing mono-oxygenase catalyse the sulphoxidation of thioether-containing organophosphate insecticides. Using purified FAD-containing mono-oxygenase and purified cytochrome P-450 isozymes isolated from mouse liver microsomes, the stereospecificity of the oxidation of phorate to
R Rani et al.
Letters in applied microbiology, 49(1), 112-116 (2009-05-06)
To study the degradation of phorate by a bacterium isolated from phorate-contaminated sites. Ralstonia eutropha strain AAJ1 isolated from soil was found to degrade phorate (supplied as sole carbon source) upto 85% in 10 days in liquid medium. Half-life (t((1/2)))