製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1cc(Cl)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H6Cl2N2/c11-8-6-9(12)14-10(13-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI Key
NRFQZTCQAYEXEE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46005-1EA:
46005-BULK:
46005-250MG:
46005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ