テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
176-178 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,7H2
InChI Key
LXQOQPGNCGEELI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
435.2 °F - closed cup
引火点(℃)
224 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45963-250MG:
45963-BULK:
45963-100MG:
45963-1EA:
45963-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ