テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
InChI Key
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
45778-BULK:
45778-1EA:
45778-VAR:
45778-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ