Merck
42954
Supelco
ペンチルベンゼン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1-フェニルペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
148.24
Beilstein:
1904359
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
InChI Key
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
42954-BULK:
42954-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)