製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCN(CC1)C(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H14Cl6N4O2/c11-9(12,13)7(17-5-21)19-1-2-20(4-3-19)8(18-6-22)10(14,15)16/h5-8H,1-4H2,(H,17,21)(H,18,22)
InChI Key
RROQIUMZODEXOR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
45701-250MG:
45701-VAR:
45701-1EA:
45701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ