製品種目
PESTANAL®
アッセイ
95-100% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
InChI Key
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
35745-VAR:
35745-1G:
35745-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック