Merck
45475
Supelco
エチオフェンカルブ
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO2S
CAS番号:
分子量:
225.31
Beilstein:
2973224
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCSCc1ccccc1OC(=O)NC
InChI
1S/C11H15NO2S/c1-3-15-8-9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
HEZNVIYQEUHLNI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45475-250MG:4548173902340
45475-VAR:
45475-BULK:
45475-1EA:4548173266398
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Determination of croneton in the air].
G A Khokhol'kova et al.
Gigiena i sanitariia, (12)(12), 75-76 (1982-12-01)
Muhammad S J Al-Samarraie et al.
Journal of analytical toxicology, 33(7), 389-392 (2009-10-03)
Ethiofencarb is one of the carbamate compounds, which are, in general, less toxic than organophosphorus insecticides. This is due to their reversible acetylcholinesterase inhibition and relative inability to cross the blood-brain barrier. Generally, ethiofencarb is regarded to be of low
[Evaluation of the potential carcinogenicity of pesticides in short-term tests].
I V Andreeva et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 59-62 (1990-02-01)
[Toxicokinetics of croneton].
I L Gritsevskaia
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 63-64 (1990-07-01)
I L Gritsevskaia
Voprosy pitaniia, (3)(3), 58-61 (1988-05-01)
Biological action of potato grown with the use of two forms of pesticide croneton (emulsion concentrate and granulate) was studied in female rats. Sensitive biochemical and physiological tests revealed certain changes in the function of the liver and cardiovascular system