Merck
45394
Supelco
Chlorpropylat
PESTANAL®, analytical standard
別名:
イソプロピル4,4'-ジクロルベンジレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16Cl2O3
CAS番号:
分子量:
339.21
Beilstein:
2757308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)OC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H16Cl2O3/c1-11(2)22-16(20)17(21,12-3-7-14(18)8-4-12)13-5-9-15(19)10-6-13/h3-11,21H,1-2H3
InChI Key
AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45394-50MG:
45394-250MG:
45394S-50MG:
45394-1EA:
45394-BULK:
45394-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)