グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
蒸気密度
7.4 (vs air)
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥99.0% (GC)
≥99.0%
形状
powder
自己発火温度
489 °F
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
38-39 °C
密度
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI Key
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
148 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87158-BULK:
87158-1G:
87158-5G:
87158-25G:
87158-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック