主要文書
8.22047
Sigma-Aldrich
1-Docosanol
for synthesis
別名:
1-Docosanol, Behenyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H46O
CAS番号:
分子量:
326.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
211-546-6
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
bp
180 °C/0.3 hPa
mp
68-71 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI Key
NOPFSRXAKWQILS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
410.0 °F
引火点(℃)
210 °C