Merck
43767
Sigma-Aldrich
2,2′-ジチオジアニリン
technical, ≥95% (HPLC)
別名:
2,2′-ジアミノジフェニルジスルフィド, ビス(2-アミノフェニル) ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2S2
CAS番号:
分子量:
248.37
Beilstein:
914032
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥95% (HPLC)
mp
90-95 °C
SMILES記法
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
InChI Key
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43767-BULK:
43767-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)